1H-Pyrazole-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2261-200MG P2261-1G
TCIAP2261-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAP2261-200MG TCIAP2261-1G
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₄H₄N₂O
MW: 96,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129925
Numéro CAS: 3920-50-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950077573aad14611ab70116b19e5005593248fe&vid=950077573aad14611ab70116b19e5005593248fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité