2-Phénylbenzoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2-Phényl-1,3-benzoxazole
TCIAP2264-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAP2264-1G TCIAP2264-5G
2-Phénylbenzoxazole ≥98.0% (par GC)
2-Phénylbenzoxazole
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012183
Numéro CAS: 833-50-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité