n-Pentylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Pentaneboronic acid, Pentylboronic acid
P2267-5G P2267-25G
TCIAP2267-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAP2267-5G TCIAP2267-25G
n-Pentylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
n-Pentylboronic acid
Formule: C₅H₁₃BO₂
MW: 115,9665 g/mol
Point de fusion: 94°C
Numéro MDL: MFCD01074651
Numéro CAS: 4737-50-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=026a7e2f4855e01005787a775ff9da97127b3110&vid=026a7e2f4855e01005787a775ff9da97127b3110&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 119.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité