Phenyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
P2268-5G P2268-25G
TCIAP2268-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAP2268-5G TCIAP2268-25G
Phenyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Phenyl acrylate
Formule: C₉H₈O₂
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00048145
Numéro CAS: 937-41-7
EINECS: 213-329-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72f6dd42745c6bc96da1304c63bb3a70b1bf0575&vid=72f6dd42745c6bc96da1304c63bb3a70b1bf0575&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité