2-Pyridylthiourée ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P2272-5G P2272-25G
TCIAP2272-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAP2272-5G TCIAP2272-25G
2-Pyridylthiourée ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Pyridylthiourée
Formule: C₆H₇N₃S
MW: 153,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041227
Numéro CAS: 14294-11-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=232075d64eb2ac6fd2a21733e958d2a9d6d0f6aa&vid=232075d64eb2ac6fd2a21733e958d2a9d6d0f6aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité