1-Phénylindoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Phenylindoline-2,3-dione, 1-Phenylindoline-2,3-dione, N-Phenylisatin, N-Phenyl-1H-indole-2,3-dione, 1-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, 1-Phenyl-1H-indole-2,3-dione
P2279-5G P2279-25G
TCIAP2279-5GEA 148 EUR InStock
TCIAP2279-5G TCIAP2279-25G
1-Phénylindoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC)
1-Phénylindoline-2,3-dione
Formule: C₁₄H₉NO₂
MW: 223,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082681
Numéro CAS: 723-89-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a00675567d8e5991ebd28214b396a2cb8e2a08a&vid=6a00675567d8e5991ebd28214b396a2cb8e2a08a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité