2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P2281-1G P2281-5G
TCIAP2281-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAP2281-1G TCIAP2281-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine ≥97.0% (par GC)
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Formule: C₃H₄F₅N
Point d'ébullition: 50°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042459
Numéro CAS: 422-03-7
EINECS: 207-010-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f7c6a7ce6bd24e4b6fcaac4db4e7167dc65ffe4&vid=7f7c6a7ce6bd24e4b6fcaac4db4e7167dc65ffe4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité