L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
6979.2 6979.3 6979.4
ROTH6979.2EA 0 EUR InStock
ROTH6979.2 ROTH6979.3 ROTH6979.4
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS)
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
Formule: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Point de fusion: > 250 °C
Point d'éclair: 110 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité