Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propargyl-PEG5-NHS ester

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAP2283-25MGEA 106 EUR InStock
TCIAP2283-25MG
Propargyl-PEG5-NHS ester
Propargyl-PEG5-NHS ester


Formule: C₁₈H₂₇NO₉
MW: 401,41 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22574798
Numéro CAS: 1393330-40-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Elemental analysis (Nitrogen) 3.20 to 3.80 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité