1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P2285-200MG P2285-1G
TCIAP2285-200MGEA 27.5 EUR InStock
TCIAP2285-200MG TCIAP2285-1G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₅N₃
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD05663981
Numéro CAS: 271-73-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité