Pentafluoro(phenoxy)cyclotriphosphazene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,4,6,6-Pentafluoro-2-phenoxy-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine
P2286-1G P2286-5G
TCIAP2286-1GEA 101 EUR InStock
TCIAP2286-1G TCIAP2286-5G
Pentafluoro(phenoxy)cyclotriphosphazene ≥98.0% (par GC)
Pentafluoro(phenoxy)cyclotriphosphazene
Formule: C₆H₅F₅N₃OP₃
MW: 323,04 g/mol
Point d'ébullition: 46°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 33027-68-8
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e90f47b21af9ec5d6ba51779f99fa97e57de433a&vid=e90f47b21af9ec5d6ba51779f99fa97e57de433a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité