Pemetrexed ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-(4-(2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo-[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl)benzamido)pentanedioic acid, (S)-2-(4-(2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl)benzamido)pentanedioic acid, Alimta, [3H]-, N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid
P2288-250MG P2288-1G
TCIAP2288-250MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAP2288-250MG TCIAP2288-1G
Pemetrexed ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pemetrexed
Formule: C₂₀H₂₁N₅O₆
MW: 427,42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19105065
Numéro CAS: 137281-23-3
Merck Index: 14,07077
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 2.0 to 11.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité