Propyne ∼5% ∼1 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methylacetylene
P2295-500ML P2295-100ML
TCIAP2295-500MLEA 105 EUR InStock
TCIAP2295-500ML TCIAP2295-100ML
Propyne ∼5% ∼1 mol/L dans le THF
Propyne
Formule: C₃H₄
MW: 40,06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036235
Numéro CAS: 74-99-7
EINECS: 200-828-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (HNMR) 4.5 to 6.5 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité