Pipéridine-2,4-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Piperidinedione, 2,4-Dioxopiperidine
P2296-200MG P2296-1G
TCIAP2296-200MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAP2296-200MG TCIAP2296-1G
Pipéridine-2,4-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pipéridine-2,4-dione
Formule: C₅H₇NO₂
MW: 113,1146 g/mol
Numéro MDL: MFCD08704814
Numéro CAS: 50607-30-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité