1,4-Phenylenediphosphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Benzenediphosphonic acid
P2303-200MG P2303-1G
TCIAP2303-200MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAP2303-200MG TCIAP2303-1G
1,4-Phenylenediphosphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,4-Phenylenediphosphonic acid
Formule: C₆H₈O₆P₂
MW: 238,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00475582
Numéro CAS: 880-68-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f2d6b938bcce49afde6345dbd9037053aa00d95&vid=6f2d6b938bcce49afde6345dbd9037053aa00d95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité