1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Propylenediphosphonic acid
P2304-1G P2304-5G
TCIAP2304-1GEA 125 EUR InStock
TCIAP2304-1G TCIAP2304-5G
1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Propylenediphosphonic acid
Formule: C₃H₁₀O₆P₂
MW: 204,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050066
Numéro CAS: 4671-82-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b4da4f21093213909999e675d584f9dd8575b7d&vid=8b4da4f21093213909999e675d584f9dd8575b7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité