4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(1-Pyrenyl)benzeneboronic acid
P2305-1G P2305-5G
TCIAP2305-1GEA 115 EUR InStock
TCIAP2305-1G TCIAP2305-5G
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid
Formule: C₂₂H₁₅BO₂
MW: 322,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD28130386
Numéro CAS: 872050-52-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=077d8ff4c7573927363b738cff8815d2eaa882d3&vid=077d8ff4c7573927363b738cff8815d2eaa882d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 105.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité