5-Phenylisoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P2309-1G P2309-5G
TCIAP2309-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAP2309-1G TCIAP2309-5G
5-Phenylisoxazole ≥98.0% (par GC)
5-Phenylisoxazole
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Point de fusion: 22°C
Numéro MDL: MFCD00090038
Numéro CAS: 1006-67-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6bb51fc188c3694a2d2ce9312edc98aadfbbd0c&vid=f6bb51fc188c3694a2d2ce9312edc98aadfbbd0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité