Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: BAPO, Bis-trimethylbenzoyl phenylphosphine oxide, Bisacylphosphine oxides, [phenyl-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphoryl]-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone, (Phenylphosphoryl)bis[(2,4,6-trimethylphenyl)methanone]
P2312-5G P2312-25G
TCIAP2312-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP2312-5G TCIAP2312-25G
Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide ≥96.0% (par GC)
Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Formule: C₂₆H₂₇O₃P
MW: 418,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863675
Numéro CAS: 162881-26-7
EINECS: 423-340-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38fe9fbe9607efa807592d216753bf603a09bf47&vid=38fe9fbe9607efa807592d216753bf603a09bf47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité