trans-4-n-Propyl-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans,trans-4'-Propyl-4-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl
P2314-5G P2314-25G
TCIAP2314-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAP2314-5G TCIAP2314-25G
trans-4-n-Propyl-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans-4-n-Propyl-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl
Formule: C₂₁H₂₉F₃
MW: 338,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD09838998
Numéro CAS: 131819-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb220106047a717dbb6fcc2e47a1135ed9a51acf&vid=bb220106047a717dbb6fcc2e47a1135ed9a51acf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité