trans,trans-4-Propyl-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (trans,trans)-4-Propyl-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane)
P2317-5G P2317-25G
TCIAP2317-5GEA 106 EUR InStock
TCIAP2317-5G TCIAP2317-25G
trans,trans-4-Propyl-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4-Propyl-4'-vinylbicyclohexyl
Formule: C₁₇H₃₀
MW: 234,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11045059
Numéro CAS: 116020-44-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité