6-Phenylpicolinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Phenylpicolinic acid, 6-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
P2320-1G P2320-5G
TCIAP2320-1GEA 125 EUR InStock
TCIAP2320-1G TCIAP2320-5G
6-Phenylpicolinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Phenylpicolinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2054 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114206
Numéro CAS: 39774-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e03fd1feb5788b37e25444af3a909299bcf0d2c4&vid=e03fd1feb5788b37e25444af3a909299bcf0d2c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité