3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(3-Indolyl)piperidine, 3-(4-Piperidyl)indole
P2322-200MG P2322-1G
TCIAP2322-200MGEA 110 EUR InStock
TCIAP2322-200MG TCIAP2322-1G
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole
Formule: C₁₃H₁₆N₂
MW: 200,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD01764670
Numéro CAS: 17403-09-7
EINECS: 241-425-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité