Acide 1-phénylcyclopropanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
P2324-5G P2324-25G
TCIAP2324-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAP2324-5G TCIAP2324-25G
Acide 1-phénylcyclopropanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 1-phénylcyclopropanecarboxylique
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001288
Numéro CAS: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b7a4cd7bda167307f09a249bade96b7c0c2b07c&vid=6b7a4cd7bda167307f09a249bade96b7c0c2b07c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité