2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Prop-2-ynyl)isoindoline-1,3-dione, N-Propargylphthalimide, N-(2-Propynyl)phthalimide
P2329-5G P2329-25G
TCIAP2329-5GEA 130 EUR InStock
TCIAP2329-5G TCIAP2329-25G
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione ≥98.0% (par GC)
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formule: C₁₁H₇NO₂
MW: 185,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065028
Numéro CAS: 7223-50-9
EINECS: 230-621-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79c143a9e95ba83c21bd9e969c17500f6fa3695a&vid=79c143a9e95ba83c21bd9e969c17500f6fa3695a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité