(R)-(+)-Pulegone ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-5-Methyl-2-(propan-2-ylidene)cyclohexanone
P2331-5ML P2331-25ML
TCIAP2331-5MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP2331-5ML TCIAP2331-25ML
(R)-(+)-Pulegone ≥85.0% (par GC)
(R)-(+)-Pulegone
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,23 g/mol
Point d'ébullition: 217°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00063000
Numéro CAS: 89-82-7
EINECS: 201-943-2
Merck Index: 14,07937
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a11b0f5fc39d42c2cc0892ddccfcdeb080c9e6f&vid=7a11b0f5fc39d42c2cc0892ddccfcdeb080c9e6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +27.0 deg (neat)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité