4-(3-Pyridyl)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2332-200MG P2332-1G
TCIAP2332-200MGEA 23.1 EUR InStock
TCIAP2332-200MG TCIAP2332-1G
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Numéro MDL: MFCD01631910
Numéro CAS: 127406-55-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0653c5e9665b753f39770e0b8a85a98942bd18c5&vid=0653c5e9665b753f39770e0b8a85a98942bd18c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité