Propargyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dipropargylether
P2335-1G P2335-5G
TCIAP2335-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAP2335-1G TCIAP2335-5G
Propargyl ether ≥98.0% (par GC)
Propargyl ether
Formule: C₆H₆O
MW: 94,11 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point d'éclair: 23°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048108
Numéro CAS: 6921-27-3
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a966c29ab3d96689d6779d862695cdfb3ed9365&vid=3a966c29ab3d96689d6779d862695cdfb3ed9365&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité