Propargyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dipropargyl sulphide
P2336-1G P2336-5G
TCIAP2336-1GEA 131 EUR InStock
TCIAP2336-1G TCIAP2336-5G
Propargyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Propargyl sulphide
Formule: C₆H₆S
MW: 110,17 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048109
Numéro CAS: 13702-09-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7b04f9e5e6a50504c6e22c3c7d900b5817ef5ec&vid=b06c461835133c5ceaea28162887f0b7f542b6d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité