2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 2-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 2-(Propargyloxy)benzaldehyde
P2338-200MG P2338-1G
TCIAP2338-200MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAP2338-200MG TCIAP2338-1G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02380378
Numéro CAS: 29978-83-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7151b65f611c75a7b49927c8b68d0a723f199441&vid=7151b65f611c75a7b49927c8b68d0a723f199441&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité