4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 4-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 4-(Propargyloxy)benzaldehyde
P2339-200MG P2339-1G
TCIAP2339-200MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAP2339-200MG TCIAP2339-1G
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde ≥98.0% (par GC)
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01088150
Numéro CAS: 5651-86-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=347c12a84f04811c7d4e626e5665ec3d00b6a0a8&vid=347c12a84f04811c7d4e626e5665ec3d00b6a0a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité