Acide 4-pentynoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P2341-1G P2341-5G
TCIAP2341-1GEA 44 EUR InStock
TCIAP2341-1G TCIAP2341-5G
Acide 4-pentynoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-pentynoïque
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 204°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004407
Numéro CAS: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6af35d15b652859e3d8ac0b3c9a5f18cbf8f22d&vid=d6af35d15b652859e3d8ac0b3c9a5f18cbf8f22d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité