N-(Propargyloxy)phthalimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)isoindoline-1,3-dione
P2342-1G P2342-5G
TCIAP2342-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAP2342-1G TCIAP2342-5G
N-(Propargyloxy)phthalimide ≥98.0% (par GC)
N-(Propargyloxy)phthalimide
Formule: C₁₁H₇NO₃
MW: 201,181 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005890
Numéro CAS: 4616-63-1
EINECS: 225-024-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6879a7caeb1a385347419294915c275730ecad1&vid=c6879a7caeb1a385347419294915c275730ecad1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité