1-Cyanopiperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Cyanopiperidine, Pentamethylenecyanamide, Piperidine-1-carbonitrile
P2343-1G P2343-5G
TCIAP2343-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAP2343-1G TCIAP2343-5G
1-Cyanopiperidine ≥98.0% (par GC)
1-Cyanopiperidine
Formule: C₆H₁₀N₂
Point d'ébullition: 103°C
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00006477
Numéro CAS: 1530-87-6
EINECS: 216-233-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=902dbcfe3d7ed22937608d04ed06345f34bd7b67&vid=012bea0059ab2e611756bd2555db9e18d08be9b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité