Pizotifen ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2344-50MG P2344-200MG
TCIAP2344-50MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAP2344-50MG TCIAP2344-200MG
Pizotifen ≥98.0% (par HPLC)
Pizotifen
Formule: C₁₉H₂₁NS
Numéro MDL: MFCD00864192
Numéro CAS: 15574-96-6
EINECS: 239-632-9
Merck Index: 14,07515
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4121ca3be4611a3ca57b832ec243e42505c49d3b&vid=4121ca3be4611a3ca57b832ec243e42505c49d3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité