(Phenylhydrazono)malononitrile ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P2346-5G P2346-25G
TCIAP2346-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAP2346-5G TCIAP2346-25G
(Phenylhydrazono)malononitrile ≥96.0% (par GC)
(Phenylhydrazono)malononitrile
Formule: C₉H₆N₄
Numéro MDL: MFCD00195983
Numéro CAS: 306-18-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45c19440c46f8c0723a695b919adff694a08b5e8&vid=9fa58543da1dbe800c9b5f7592a40871f0fb2ad0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité