5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P2347-250MG P2347-1G
TCIAP2347-250MGEA 47.3 EUR InStock
TCIAP2347-250MG TCIAP2347-1G
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Formule: C11H8O2S
Numéro MDL: MFCD01313432
Numéro CAS: 19163-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbb1c38300ec7f15527d007bb18e6e2c3aef49f9&vid=bbb1c38300ec7f15527d007bb18e6e2c3aef49f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité