4-(Pentyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amyloxyphenylboronic acid, 4-Pentyloxyphenylboronic acid, (4-Pentyloxyphenyl)boronic acid, 4-Pentyloxybenzeneboronic acid, 4-n-Pentyloxybenzeneboronic acid, 4-(N-Pentyloxy)phenylboronic acid, 4-Amyloxybenzeneboronic acid
P2358-1G P2358-5G
TCIAP2358-1GEA 66 EUR InStock
TCIAP2358-1G TCIAP2358-5G
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208,06 g/mol
Point de fusion: 80°C
Numéro MDL: MFCD04039035
Numéro CAS: 146449-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47007fcd8fdee99864735dab651fe3adcf7b31e4&vid=47007fcd8fdee99864735dab651fe3adcf7b31e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité