Pamabrom ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 8-Bromotheophylline 2-Amino-2-methyl-1-propanol
P2359-1G P2359-5G
TCIAP2359-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAP2359-1G TCIAP2359-5G
Pamabrom ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pamabrom
Formule: C₁₁H₁₈BrN₅O₃
MW: 348,20 g/mol
Point de fusion: 295°C
Numéro MDL: MFCD00867328
Numéro CAS: 606-04-2
EINECS: 210-103-4
Merck Index: 14,07000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98e322ce9096fdcc5bffddc270b0f63b3b06267d&vid=98e322ce9096fdcc5bffddc270b0f63b3b06267d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité