Piperlongumine ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-1-(3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acryloyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
P2361-25MG P2361-100MG
TCIAP2361-25MGEA 85.8 EUR InStock
TCIAP2361-25MG TCIAP2361-100MG
Piperlongumine ≥97.0% (par HPLC)
Piperlongumine
Formule: C₁₇H₁₉NO₅
MW: 317,341 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075706
Numéro CAS: 20069-09-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61e7b795551ba34d9c96d336b2b8691e7d5e4166&vid=61e7b795551ba34d9c96d336b2b8691e7d5e4166&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.10 to 4.70 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité