5H-Pyrido[4,3-b]indole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: gamma-Carboline
P2362-200MG P2362-1G
TCIAP2362-200MGEA 68.2 EUR InStock
TCIAP2362-200MG TCIAP2362-1G
5H-Pyrido[4,3-b]indole ≥98.0% (par GC)
5H-Pyrido[4,3-b]indole
Formule: C₁₁H₈N₂
MW: 168,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00965976
Numéro CAS: 244-69-9
Merck Index: 14,01805
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3602ef6e7d9af26d2fe6aa301705d49d55894dae&vid=3602ef6e7d9af26d2fe6aa301705d49d55894dae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 235.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité