4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
P2363-5G P2363-1G
TCIAP2363-5GEA 55 EUR InStock
TCIAP2363-5G TCIAP2363-1G
4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₇H₂₇BO₂
MW: 274,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD09750938
Numéro CAS: 143651-26-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb787d52eda208dcc55f3fa451d1f41a22aba98b&vid=eb787d52eda208dcc55f3fa451d1f41a22aba98b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité