9-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-Phenylcarbazole-2-boronic acid Pinacol ester, 9-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(9-phenylcarbazol-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
P2364-200MG P2364-1G
TCIAP2364-200MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAP2364-200MG TCIAP2364-1G
9-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (par GC)
9-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Formule: C₂₄H₂₄BNO₂
MW: 369,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD28129441
Numéro CAS: 1246669-45-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité