4-[2-(trans-4-Pentylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-4-[2-(4-Pentylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone, 4-[2-(trans-4-Amylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone
P2370-1G P2370-5G
TCIAP2370-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAP2370-1G TCIAP2370-5G
4-[2-(trans-4-Pentylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone ≥98.0% (par GC)
4-[2-(trans-4-Pentylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone
Formule: C₁₉H₃₄O
MW: 278,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD14636435
Numéro CAS: 121040-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5c0382423136edd87a3f7b017a6e68afb711980&vid=a5c0382423136edd87a3f7b017a6e68afb711980&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité