4-[2-(trans-4-Propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-4-[2-(4-Propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone
P2372-1G P2372-5G
TCIAP2372-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAP2372-1G TCIAP2372-5G
4-[2-(trans-4-Propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone ≥98.0% (par GC)
4-[2-(trans-4-Propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone
Formule: C₁₇H₃₀O
MW: 250,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD12911604
Numéro CAS: 117923-32-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12ace664fdcbff963c685d9d05090ec6b2276ffc&vid=12ace664fdcbff963c685d9d05090ec6b2276ffc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité