Propyzamide ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propynyl)benzamide, Pronamide, 3,5-Dichloro-N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzamide
P2374-1G P2374-5G
TCIAP2374-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP2374-1G TCIAP2374-5G
Propyzamide ≥96.0% (par GC)
Propyzamide
Formule: C₁₂H₁₁Cl₂NO
MW: 256,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055346
Numéro CAS: 23950-58-5
EINECS: 245-951-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=787ea824ce9dd6c27e1fab19bf3393d14efec55b&vid=787ea824ce9dd6c27e1fab19bf3393d14efec55b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité