2-Phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2375-1G P2375-5G
TCIAP2375-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAP2375-1G TCIAP2375-5G
2-Phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2-Phenyl-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₁₃N
MW: 243,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD26402145
Numéro CAS: 88590-00-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4235663ae3fc2eac4d0c75920e922f7ea2de7c01&vid=4235663ae3fc2eac4d0c75920e922f7ea2de7c01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité