9-Phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-Phenylcarbazole-3-boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(9-phenylcarbazol-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl-3-boronic acid pinacol ester, 9-Phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
P2376-1G P2376-5G
TCIAP2376-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAP2376-1G TCIAP2376-5G
9-Phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9-Phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Formule: C₂₄H₂₄BNO₂
MW: 369,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD16621140
Numéro CAS: 1126522-69-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbc0c4a7065bd11cdbe7cc0c12577450c1ea8260&vid=bbc0c4a7065bd11cdbe7cc0c12577450c1ea8260&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité