1-(4-Propoxyphenyl)ethanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4'-Propoxyacetophenone
P2377-1G P2377-5G
TCIAP2377-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAP2377-1G TCIAP2377-5G
1-(4-Propoxyphenyl)ethanone ≥98.0% (par GC)
1-(4-Propoxyphenyl)ethanone
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01922144
Numéro CAS: 5736-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d15f7bb6b596f30291e4bfd08c73cf0e4d0ca612&vid=d15f7bb6b596f30291e4bfd08c73cf0e4d0ca612&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité