2-(Piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Piperidinyl)benzimidazole
P2382-1G P2382-5G
TCIAP2382-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAP2382-1G TCIAP2382-5G
2-(Piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole ≥98.0% (par GC)
2-(Piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole
Formule: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,2676 g/mol
Numéro MDL: MFCD01475843
Numéro CAS: 38385-95-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50731cfde4f3b46181c5f34e8040f8f1a0113445&vid=50731cfde4f3b46181c5f34e8040f8f1a0113445&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité